Principaux documents
692123
Sigma-Aldrich
3-(3,5-Dichlorophenyl)propanoic acid
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H8Cl2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Forme
solid
Pf
56-60 °C
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
chloro
Chaîne SMILES 
OC(=O)CCc1cc(Cl)cc(Cl)c1
InChI
1S/C9H8Cl2O2/c10-7-3-6(1-2-9(12)13)4-8(11)5-7/h3-5H,1-2H2,(H,12,13)
Clé InChI
GQICJNXGCGRFBA-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves