Principaux documents
688517
Sigma-Aldrich
2-Chloroquinoline-3-carboxylic acid
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H6ClNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.61
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
199-240 °C
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
chloro
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1cc2ccccc2nc1Cl
InChI
1S/C10H6ClNO2/c11-9-7(10(13)14)5-6-3-1-2-4-8(6)12-9/h1-5H,(H,13,14)
Clé InChI
XFSORZYTTCOBFN-UHFFFAOYSA-N
Application
Useful quinolinecarboxylic acid for quinoline chemistry.[1]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Journal of Heterocyclic Chemistry, 26, 1589-1589 (1989)