688185
(Triphenylphosphoranylidene)ketene
Synonyme(s) :
(Triphenylphosphoranylidene)ethenone, Bestmann ylide, Ketenylidene(triphenyl)phosphorane
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Pf
167-173 °C
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES
O=C=C=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H15OP/c21-16-17-22(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)20-14-8-3-9-15-20/h1-15H
Clé InChI
MNASRBWCHRURHY-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable