280933
(Triphenylphosphoranylidene)acetaldehyde
95%
Synonyme(s) :
(Formylmethylene)triphenylphosphorane
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Pf
185-188 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[H]C(=O)C=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H17OP/c21-16-17-22(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)20-14-8-3-9-15-20/h1-17H
Clé InChI
CQCAYWAIRTVXIY-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable