68287
3-Methyl-1,4-pentadiene
≥98.5%
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
5.11 psi ( 20 °C)
Pureté
≥98.5%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.397 (lit.)
Point d'ébullition
55 °C (lit.)
Densité
0.673 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(C=C)C=C
InChI
1S/C6H10/c1-4-6(3)5-2/h4-6H,1-2H2,3H3
Clé InChI
IKQUUYYDRTYXAP-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-29.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-34 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves