Principaux documents
681121
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-methylphenol
97%
Synonyme(s) :
4-Bromo-o-cresol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H7BrO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Forme
solid
Pf
63-67 °C
Chaîne SMILES 
Cc1cc(Br)ccc1O
InChI
1S/C7H7BrO/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4,9H,1H3
Clé InChI
IWJGMJHAIUBWKT-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable