Principaux documents
15064
Sigma-Aldrich
Boc-D-Asn-OH
≥98.0% (TLC)
Synonyme(s) :
Boc-D-asparagine
5 G
163.00 CHF
163.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
163.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H16N2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.23
Beilstein:
4843040
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
eCl@ss :
32160406
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
163.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Essai
≥98.0% (TLC)
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C9H16N2O5/c1-9(2,3)16-8(15)11-5(7(13)14)4-6(10)12/h5H,4H2,1-3H3,(H2,10,12)(H,11,15)(H,13,14)/t5-/m1/s1
Clé InChI
FYYSQDHBALBGHX-RXMQYKEDSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Griet Van Zeebroeck et al.
Nature chemical biology, 5(1), 45-52 (2008-12-09)
Transporter-related nutrient sensors, called transceptors, mediate nutrient activation of signaling pathways through the plasma membrane. The mechanism of action of transporting and nontransporting transceptors is unknown. We have screened 319 amino acid analogs to identify compounds that act on Gap1