Principaux documents
679836
Sigma-Aldrich
4-Fluororesorcinol
97%
Synonyme(s) :
4-Fluoro-1,3-benzenediol, 4-Fluoro-1,3-dihydroxybenzene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H5FO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
128.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
96-100 °C
Groupe fonctionnel
fluoro
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Oc1ccc(F)c(O)c1
InChI
1S/C6H5FO2/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9/h1-3,8-9H
Clé InChI
XPOIJNIQXJYQOV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable