Principaux documents
678066
Sigma-Aldrich
Poly{[2,5-bis(2-(N,N-diethylamino)ethoxy)-1,4-phenylene]-alt
Synonyme(s) :
Poly{[2,5-bis(3-(N,N-diethylamino)-1-oxapropyl)-1,4-phenylene]-<hide>alt</hide>-1,4-phenylene}
About This Item
Formule linéaire :
(C24H34N2O2)n
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
solid
λmax
340 nm
Fluorescence
λem 401 nm in chloroform
Application
A neutral analogue of water-soluble quaternary ammonium functionalized poly(p-phenylene) (PPP) polyelectrolyte.[1]
Soluble in organic solvents (THF, cholorform) and dilute aqueous acid.[1]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
J.R. Reynolds
Macromolecules, 32, 3970-3970 (1999)