Principaux documents
677817
Sigma-Aldrich
4-Ethoxy-3-formylphenylboronic acid
≥95%
About This Item
Formule linéaire :
C6H3OCH2CH3CHOB(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.99
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Essai
≥95%
Pf
175-189 °C
Groupe fonctionnel
aldehyde
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)c1cc(ccc1OCC)B(O)O
InChI
1S/C9H11BO4/c1-2-14-9-4-3-8(10(12)13)5-7(9)6-11/h3-6,12-13H,2H2,1H3
Clé InChI
ODRRAKCLFURNFU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
May contain varying amounts of anhydride.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges