O1875
Orcinol monohydrate
≥99% purity (HPLC), powder
Synonyme(s) :
3,5-Dihydroxytoluene, 5-Methylresorcinol
About This Item
Produits recommandés
product name
Orcinol monohydrate, colorimetric detection reagent
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Pureté
≥99% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to light brown
Point d'ébullition
290 °C (lit.)
Pf
56-58 °C (lit.)
Solubilité
H2O: 50 mg/mL
Densité
1.290 g/cm3
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
O.Cc1cc(O)cc(O)c1
InChI
1S/C7H8O2.H2O/c1-5-2-6(8)4-7(9)3-5;/h2-4,8-9H,1H3;1H2
Clé InChI
NBKPNAMTHBIMLA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)