Principaux documents
67024
Sigma-Aldrich
(R)-1-Methyl hydrogen 3-methylglutarate
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonyme(s) :
(R)-Monomethyl 3-methylglutarate, (R)-mono-Methyl 3-methylglutarate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H12O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.17
Beilstein:
1723141
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Essai
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Pureté optique
enantiomeric ratio: ≥90:10 (R:S) (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.438
Densité
1.116 g/mL at 20 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COC(=O)C[C@H](C)CC(O)=O
InChI
1S/C7H12O4/c1-5(3-6(8)9)4-7(10)11-2/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m1/s1
Clé InChI
BYBMHSADRRMVHY-RXMQYKEDSA-N
Autres remarques
Chiral building block[1]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
C.F. Francis et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 579-579 (1984)