Principaux documents
669261
Sigma-Aldrich
1-Phenyl-1-pentyn-3-ol
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H12O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme:
solid
Essai:
97%
Essai
97%
Forme
solid
Indice de réfraction
n20/D 1.559
Densité
1.336 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
hydroxyl
phenyl
Chaîne SMILES 
CCC(O)C#Cc1ccccc1
InChI
1S/C11H12O/c1-2-11(12)9-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,11-12H,2H2,1H3
Clé InChI
QWCMSASONHVIHV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 110 °C