Documents
P5898
Sigma-Aldrich
L-Proline-7-amido-4-methylcoumarin hydrobromide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H16N2O3 · HBr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
353.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.32
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
powder
Solubilité
water: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Br.CC1=CC(=O)Oc2cc(NC(=O)[C@@H]3CCCN3)ccc12
InChI
1S/C15H16N2O3.BrH/c1-9-7-14(18)20-13-8-10(4-5-11(9)13)17-15(19)12-3-2-6-16-12;/h4-5,7-8,12,16H,2-3,6H2,1H3,(H,17,19);1H/t12-;/m0./s1
Clé InChI
MMAGBLTXSIXDLZ-YDALLXLXSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable