Principaux documents
666394
Sigma-Aldrich
Methyl-12C-amine-15N hydrochloride
99.9 atom % 12C, 99 atom % 15N
About This Item
Formule linéaire :
13CH315NH2 ·HCl
Poids moléculaire :
69.50
Code UNSPSC :
12352101
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
99.9 atom % 12C
99 atom % 15N
Forme
solid
Pf
232-234 °C
Chaîne SMILES 
[13CH3][15NH2].Cl
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable