Principaux documents
663387
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-(4-chlorophenyl)-1,3,4-oxadiazole
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H6ClN3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.61
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
95%
Forme
solid
Pf
245 °C (dec.)
Groupe fonctionnel
chloro
Chaîne SMILES 
Nc1nnc(o1)-c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C8H6ClN3O/c9-6-3-1-5(2-4-6)7-11-12-8(10)13-7/h1-4H,(H2,10,12)
Clé InChI
ZMWWZXSPDQIWAZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves