Principaux documents
663182
Sigma-Aldrich
6-Acetyl-2(3H)-benzothiazolone
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H7NO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Impuretés
~2.8 wt. % methanol
Pf
190-194 °C
Groupe fonctionnel
ketone
Chaîne SMILES 
CC(=O)c1ccc2NC(=O)Sc2c1
InChI
1S/C9H7NO2S/c1-5(11)6-2-3-7-8(4-6)13-9(12)10-7/h2-4H,1H3,(H,10,12)
Clé InChI
UFRAIEFXNRTICG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable