Principaux documents
SRP0648
Sigma-Aldrich
ARG1, His-Tag
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonyme(s) :
Liver-Type Arginase 1
50 μG
562.00 CHF
562.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 μG
562.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.26
562.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Forme
frozen liquid
Poids mol.
36 kDa
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... ARG1(383)
Description générale
Human Arginase 1 (ARG1) protein, also known as LCN7 and LIECF3, GenBank Accession No. NM_000045, amino acids 1-322, with a C-terminal His-tag, expressed in an HEK293 cell expression system. MW = 36 kDa.
Forme physique
Aqueous solution
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable