Principaux documents
662941
Sigma-Aldrich
2,5-Thiophenedicarbonyl dichloride
97%
Synonyme(s) :
2,5-Bis(chlorocarbonyl)thiophene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H2Cl2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.05
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
pb
150-152 °C/11 mmHg
Pf
43-47 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
ClC(=O)c1ccc(s1)C(Cl)=O
InChI
1S/C6H2Cl2O2S/c7-5(9)3-1-2-4(11-3)6(8)10/h1-2H
Clé InChI
UCRQTPGCFCBLOX-UHFFFAOYSA-N
Application
Building block for the synthesis of chiral bis-oxazoline ligands used in copper- and ruthenium-catalyzed asymmetric cyclopropanations.[1][2]
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Tetrahedron Letters, 45, 5649-5649 (2004)
Synthetic Communications, 35, 2665-2665 (2005)