Principaux documents
65659
Sigma-Aldrich
12-(Methylamino)dodecanoic acid
≥98.0% (NT)
Synonyme(s) :
12-(Methylamino)lauric acid
About This Item
Formule linéaire :
CH3NH(CH2)11COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.36
Beilstein:
6123408
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥98.0% (NT)
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
139-143 °C
Solubilité
methanol: 50 mg/mL, clear
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CNCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C13H27NO2/c1-14-12-10-8-6-4-2-3-5-7-9-11-13(15)16/h14H,2-12H2,1H3,(H,15,16)
Clé InChI
XTXRYZLZPWMJBM-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable