Principaux documents
652768
Sigma-Aldrich
5-Bromo-3-nitrosalicylaldehyde
97%
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H2(NO2)-2-(OH)CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
125-127 °C
Groupe fonctionnel
aldehyde
bromo
nitro
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)c1cc(Br)cc(c1O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H4BrNO4/c8-5-1-4(3-10)7(11)6(2-5)9(12)13/h1-3,11H
Clé InChI
YEYPSUQQZNDKDE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable