Principaux documents
64760
Sigma-Aldrich
4-Methoxyazobenzene
≥98.0%
Synonyme(s) :
4-Phenylazoanisole
5 G
140.00 CHF
140.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
140.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H12N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.25
Beilstein:
958054
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
140.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98.0%
Pf
54-56 °C
Chaîne SMILES 
COc1ccc(cc1)\N=N\c2ccccc2
InChI
1S/C13H12N2O/c1-16-13-9-7-12(8-10-13)15-14-11-5-3-2-4-6-11/h2-10H,1H3/b15-14+
Clé InChI
LGCRPKOHRIXSEG-CCEZHUSRSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable