Key Documents
643041
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzylamine
97%
About This Item
Formule linéaire :
F3CC6H3(Cl)CH2NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.60
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.489
Densité
1.338 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
amine
chloro
fluoro
Chaîne SMILES 
NCc1cc(ccc1Cl)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H7ClF3N/c9-7-2-1-6(8(10,11)12)3-5(7)4-13/h1-3H,4,13H2
Clé InChI
XOCMZYUQWVACMA-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
217.4 °F
Point d'éclair (°C)
103 °C