552313
4-Phenylbenzylamine
97%
Synonyme(s) :
(4-Phenylphenyl)methanamine, 1-(Biphenyl-4-yl)methanamine, 4-(Aminomethyl)biphenyl, 4-Biphenylmethylamine, Biphenyl-4-ylmethanamine, [(1,1′-Biphenyl-4-yl)methyl]amine, [(Biphenyl-4-yl)methyl]amine, [1,1′-Biphenyl]-4-ylmethanamine, p-Phenylbenzylamine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Pf
48-53 °C (lit.)
Chaîne SMILES
NCc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C13H13N/c14-10-11-6-8-13(9-7-11)12-4-2-1-3-5-12/h1-9H,10,14H2
Clé InChI
RMSPOVPGDBDYKH-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- squaric acid asymmetric diamides of glycopeptide antibiotics
- asymmetric diamides of daunomycin and carminomycin
- N-(biphenyl-4-ylmethyl)-1-hydroxy-6-thioxo-1,6-dihydropyridine-2-carboxamide
4-Phenylbenzylamine may also be used in the synthesis of Gd3+ chelates of DOTA(1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7,10-tetraacetate) type ligands.
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
224.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
107 °C - closed cup