Principaux documents
642339
Sigma-Aldrich
IR-797 chloride
Dye content 70 %
Synonyme(s) :
2-[2-[2-Chloro-3-[2-(1,3-dihydro-1,3,3-trimethyl-2H-indol-2-ylidene)-ethylidene]-1-cyclopenten-1-yl]-ethenyl]-1,3,3-trimethyl-3H-indolium chloride
250 MG
269.00 CHF
269.00 CHF
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 MG
269.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C31H34Cl2N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
505.52
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
269.00 CHF
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Devis pour commande en gros
Forme
solid
Composition
Dye content, 70%
Pf
116.7-128.0 °C (lit.)
λmax
797 nm in methanol
Chaîne SMILES 
[Cl-].CN1c2ccccc2C(C)(C)\C1=C\C=C3/CCC(\C=C\C4=[N+](C)c5ccccc5C4(C)C)=C3Cl
InChI
1S/C31H34ClN2.ClH/c1-30(2)23-11-7-9-13-25(23)33(5)27(30)19-17-21-15-16-22(29(21)32)18-20-28-31(3,4)24-12-8-10-14-26(24)34(28)6;/h7-14,17-20H,15-16H2,1-6H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
OATKVFFCVUJOEX-UHFFFAOYSA-M
Caractéristiques et avantages
Solvent soluble, laser and near-IR dye
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable