543349
IR-806
Dye content 90 %
Synonyme(s) :
2-[2-[2-chloro-3-[2-[1,3-dihydro-3,3-dimethyl-1-(4-sulfobutyl)-2H-indol-2-ylidene]-ethylidene]-1-cyclopenten-1-yl]-ethenyl]-3,3-dimethyl-1-(4-sulfobutyl)-3H-indolium hydroxide, inner salt sodium salt
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Composition
Dye content, 90%
Pf
214-218 °C (lit.)
λmax
806 nm
Chaîne SMILES
[Na+].CC1(C)\C(=C\C=C2/CCC(\C=C\C3=[N+](CCCCS([O-])(=O)=O)c4ccccc4C3(C)C)=C2Cl)N(CCCCS([O-])(=O)=O)c5ccccc15
InChI
1S/C37H45ClN2O6S2.Na/c1-36(2)29-13-5-7-15-31(29)39(23-9-11-25-47(41,42)43)33(36)21-19-27-17-18-28(35(27)38)20-22-34-37(3,4)30-14-6-8-16-32(30)40(34)24-10-12-26-48(44,45)46;/h5-8,13-16,19-22H,9-12,17-18,23-26H2,1-4H3,(H-,41,42,43,44,45,46);/q;+1/p-1
Clé InChI
MIOUAELAUIYKFC-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.