Principaux documents
641715
Sigma-Aldrich
N-(4,5-Dichloro-2-nitrophenyl)acetamide
97%
Synonyme(s) :
4′,5′-Dichloro-2′-nitroacetanilide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H6Cl2N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
249.05
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
124-128 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)Nc1cc(Cl)c(Cl)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H6Cl2N2O3/c1-4(13)11-7-2-5(9)6(10)3-8(7)12(14)15/h2-3H,1H3,(H,11,13)
Clé InChI
ZEGRPTYRAGSSBH-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable