Principaux documents
641626
Sigma-Aldrich
Hexylmagnesium chloride solution
2.0 M in THF
About This Item
Formule linéaire :
C6H13MgCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.93
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Capacité de réaction
reaction type: Grignard Reaction
Concentration
2.0 M in THF
Densité
0.965 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
CCCCCC[Mg]Cl
InChI
1S/C6H13.ClH.Mg/c1-3-5-6-4-2;;/h1,3-6H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
ODOOOEXDBNGOOF-UHFFFAOYSA-M
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-13.0 °F
Point d'éclair (°C)
-25 °C