637637
3-Chloro-6-methylpyridazine
97%
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
58-62 °C
Groupe fonctionnel
chloro
Chaîne SMILES
Cc1ccc(Cl)nn1
InChI
1S/C5H5ClN2/c1-4-2-3-5(6)8-7-4/h2-3H,1H3
Clé InChI
PRORLQAJNJMGAR-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves