Key Documents
636894
Sigma-Aldrich
2,6-Dichloroquinoxaline
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H4Cl2N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
153-157 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
Chaîne SMILES 
Clc1ccc2nc(Cl)cnc2c1
InChI
1S/C8H4Cl2N2/c9-5-1-2-6-7(3-5)11-4-8(10)12-6/h1-4H
Clé InChI
WFOKVKYNVKVWFK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves