B56307
Acide bromoacétique
reagent grade, 97%
Synonyme(s) :
2-Bromoethanoic acid, Bromoethanoic acid, Carboxymethyl bromide, MBAA, Monobromoacetic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
reagent grade
Pureté
97%
Forme
crystals
Point d'ébullition
208 °C (lit.)
Pf
47-49 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)CBr
InChI
1S/C2H3BrO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)
Clé InChI
KDPAWGWELVVRCH-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... PTPN6(5777)
Catégories apparentées
Description générale
Application
- As a quaternizing and alkylating agent.
- For carboxymethylation of poly(ethylene glycol) for bacterial adhesion experiments.
- For the synthesis of C60-fused lactone in the presence of Mn(OAc)3·2H2O.
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges