Principaux documents
633534
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trichloropyridine
97%
5 G
980.00 CHF
980.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
980.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H2Cl3N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.44
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
980.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
33-37 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Clc1cc(Cl)nc(Cl)c1
InChI
1S/C5H2Cl3N/c6-3-1-4(7)9-5(8)2-3/h1-2H
Clé InChI
FJNNGKMAGDPVIU-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves