Principaux documents
633054
Sigma-Aldrich
2-Acetyl-3-bromothiophene
97%
Synonyme(s) :
1-(3-Bromo-2-thienyl)ethanone
25 G
308.00 CHF
308.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
308.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H5BrOS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
308.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
solid
Indice de réfraction
n20/D 1.612
Pf
28-35 °C
Groupe fonctionnel
bromo
ketone
Chaîne SMILES 
CC(=O)c1sccc1Br
InChI
1S/C6H5BrOS/c1-4(8)6-5(7)2-3-9-6/h2-3H,1H3
Clé InChI
ZUXPELAHJQSZTE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 110 °C
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Khyati P Thakor et al.
Luminescence : the journal of biological and chemical luminescence, 34(1), 113-124 (2019-01-04)
Novel palladium(II) complexes (7a-7e) of substituted quinoline derivatives were synthesized. The complexes were characterized using various techniques such as thermogravimetric analysis (TGA), elemental analysis, conductance measurement, mass, absorption, infra-red (IR), 1 H NMR, 13 C NMR and energy-dispersive X-ray spectroscopy