Principaux documents
361437
Sigma-Aldrich
cis-1,2-Cyclopentanediol
98%
Synonyme(s) :
cis -1,2-Dihydroxycyclopentane
About This Item
Formule linéaire :
C5H8(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
102.13
Beilstein:
1901117
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
liquid
pb
108-109 °C/20 mmHg (lit.)
Pf
24-28 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O[C@@H]1CCC[C@@H]1O
InChI
1S/C5H10O2/c6-4-2-1-3-5(4)7/h4-7H,1-3H2/t4-,5+
Clé InChI
VCVOSERVUCJNPR-SYDPRGILSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Nanting Ni et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 18(5), 1567-1572 (2008-02-12)
Bacteria can coordinate community-wide behaviors through quorum sensing, that is, the secretion and sensing of autoinducer (AI) molecules. Bacterial quorum sensing is implicated in the regulation of pathologically relevant events such as biofilm formation, bacterial virulence, and drug resistance. Inhibitors