Principaux documents
632570
Sigma-Aldrich
4-Phenylthiazole-2-thiol
technical grade, 90%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H7NS2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.29
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
technical grade
Niveau de qualité
Essai
90%
Forme
solid
Pf
167-172 °C
Groupe fonctionnel
phenyl
Chaîne SMILES 
Sc1nc(cs1)-c2ccccc2
InChI
1S/C9H7NS2/c11-9-10-8(6-12-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H,10,11)
Clé InChI
CYCKHTAVNBPQDB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves