Principaux documents
617164
Sigma-Aldrich
1-Bromo-3-chloropropane-d6
98 atom % D
About This Item
Formule linéaire :
ClCD2CD2CD2Br
Poids moléculaire :
163.47
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
98 atom % D
Essai
99% (CP)
pb
144-145 °C (lit.)
Densité
1.652 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])(Cl)C([2H])([2H])C([2H])([2H])Br
InChI
1S/C3H6BrCl/c4-2-1-3-5/h1-3H2/i1D2,2D2,3D2
Clé InChI
MFESCIUQSIBMSM-NMFSSPJFSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 1A - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
>284.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 140 °C