Principaux documents
614491
Sigma-Aldrich
3-Bromo-1-propan-d6-ol
98 atom % D
Synonyme(s) :
3-Bromopropanol-d6
About This Item
Formule linéaire :
BrCD2CD2CD2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
145.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Essai
99% (CP)
Technique(s)
protein expression: suitable
pb
62 °C/5 mmHg (lit.)
Densité
1.602 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])Br
InChI
1S/C3H7BrO/c4-2-1-3-5/h5H,1-3H2/i1D2,2D2,3D2
Clé InChI
RQFUZUMFPRMVDX-NMFSSPJFSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
149.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
65 °C - closed cup