Principaux documents
615420
Sigma-Aldrich
2-Methylimidazole-d6
98 atom % D
Synonyme(s) :
2-(methyl-d3)-1H-Imidazole-1,4,5-d3
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4D6N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
88.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Essai
99% (CP)
Forme
solid
pb
198 °C (lit.)
Densité
1.104 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
[2H]c1nc(n([2H])c1[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H6N2/c1-4-5-2-3-6-4/h2-3H,1H3,(H,5,6)/i1D3,2D,3D/hD
Clé InChI
LXBGSDVWAMZHDD-RSRPWSGMSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Health hazardCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable