Principaux documents
900206
Sigma-Aldrich
DL-Cysteine-3,3-d2
≥98% D, ≥98% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C3D2H5NO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
123.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
≥98% D
Essai
≥98% (CP)
Forme
powder
Technique(s)
bio NMR: suitable
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
SC([2H])([2H])C(N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/i1D2
Clé InChI
XUJNEKJLAYXESH-DICFDUPASA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable