Principaux documents
616133
Sigma-Aldrich
Oleic acid-9,10-d2
≥96 atom % D, ≥95% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)7CD=CD(CH2)7CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
284.47
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
≥96 atom % D
Niveau de qualité
Essai
≥95% (CP)
Forme
solid
pb
192-195 °C/1.2 mmHg (lit.)
Pf
13.4 °C (lit.)
Densité
0.896 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+2
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[2H]\C(CCCCCCCC)=C(/[2H])CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9-/i9D,10D
Clé InChI
ZQPPMHVWECSIRJ-FGFBQCSHSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable