Principaux documents
608580
Sigma-Aldrich
Lithium-6Li deuteroxide deuterate
95 atom % 6Li, 98 atom % D
5 G
640.00 CHF
640.00 CHF
Date d'expédition estimée le02 juin 2025
Changer de vue
5 G
640.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
6LiOD · D2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
44.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352303
Nomenclature NACRES :
NA.12
640.00 CHF
Date d'expédition estimée le02 juin 2025
Pureté isotopique
95 atom % 6Li
98 atom % D
Niveau de qualité
Forme
solid
Changement de masse
M+1
Température de stockage
room temp
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges