Documents
606685
Sigma-Aldrich
Styrene-13C8
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
About This Item
Formule linéaire :
13C6H513CH=13CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
112.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
≥99 atom % 13C
Pureté
≥98% (CP)
Contient
hydroquinone as stabilizer
Point d'ébullition
145-146 °C (lit.)
Pf
-31 °C
Densité
0.980 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+8
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[13CH2]=[13CH][13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C8H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1
Clé InChI
PPBRXRYQALVLMV-LLXNCONNSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
hearing organs, Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
89.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
32.0 °C - closed cup