Documents
808997
Sigma-Aldrich
Isovaleric-d9 acid
≥98 atom % D, ≥97% (CP)
Synonyme(s) :
3-Methylbutyric-d9 acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5D9HO2
Poids moléculaire :
111.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
≥98 atom % D
Pureté
≥97% (CP)
Forme
liquid
Changement de masse
M+9
Chaîne SMILES 
OC(C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-4(2)3-5(6)7/h4H,3H2,1-2H3,(H,6,7)/i1D3,2D3,3D2,4D
Clé InChI
GWYFCOCPABKNJV-CBZKUFJVSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
165.2 °F
Point d'éclair (°C)
74 °C