Principaux documents
596442
Sigma-Aldrich
Valeric acid-1-13C
99 atom % 13C, 99% (CP)
Synonyme(s) :
Pentanoic acid-1-13C
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)313CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
103.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51113400
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Essai
99% (CP)
pb
185 °C (lit.)
Densité
0.948 g/mL at 25 °C (est.)(lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
CCCC[13C](O)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H,6,7)/i5+1
Clé InChI
NQPDZGIKBAWPEJ-HOSYLAQJSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
192.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
88.9 °C - closed cup