Principaux documents
605905
Sigma-Aldrich
Cholesteryl octanoate-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13CC34H60O2
Poids moléculaire :
513.84
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Forme
solid
Pf
110 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
CCCCCCC[13C](=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)C3CC[C@]4(C)[C@H](CCC4C3CC=C2C1)[C@H](C)CCCC(C)C
InChI
1S/C35H60O2/c1-7-8-9-10-11-15-33(36)37-28-20-22-34(5)27(24-28)16-17-29-31-19-18-30(26(4)14-12-13-25(2)3)35(31,6)23-21-32(29)34/h16,25-26,28-32H,7-15,17-24H2,1-6H3/t26-,28+,29+,30-,31+,32+,34+,35-/m1/s1/i33+1
Clé InChI
SKLBBRQPVZDTNM-SPKDLXGUSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable