Principaux documents
489700
Sigma-Aldrich
Hexanoic acid-1-13C
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
Caproic acid-1-13C
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)413CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
117.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Essai
99% (CP)
Indice de réfraction
n20/D 1.416 (lit.)
pb
202-203 °C (lit.)
Pf
−3 °C (lit.)
Densité
0.935 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
CCCCC[13C](O)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H2,1H3,(H,7,8)/i6+1
Clé InChI
FUZZWVXGSFPDMH-PTQBSOBMSA-N
Conditionnement
Packaged in ampules
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
215.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
102.00 °C - closed cup