Principaux documents
593664
Sigma-Aldrich
6-Fluoropyridine-2-carboxylic acid
97%
Synonyme(s) :
6-Fluoropicolinic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H4FNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
141.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
139-143 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1cccc(F)n1
InChI
1S/C6H4FNO2/c7-5-3-1-2-4(8-5)6(9)10/h1-3H,(H,9,10)
Clé InChI
DIEMCUFYSOEIDU-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable