Principaux documents
592919
Sigma-Aldrich
N-(2-Chlorophenyl)formamide
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H6ClNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
155.58
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Pf
76-80 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)Nc1ccccc1Cl
InChI
1S/C7H6ClNO/c8-6-3-1-2-4-7(6)9-5-10/h1-5H,(H,9,10)
Clé InChI
DGRDTMLQUWBPSM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves