Principaux documents
588520
Sigma-Aldrich
1-Ethynyl-3,5-dimethoxybenzene
98% (CP)
1 G
87.20 CHF
87.20 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
87.20 CHF
About This Item
Formule linéaire :
CH≡CC6H3(OCH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
87.20 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Essai
98% (CP)
Forme
solid
Pf
44-48 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1cc(OC)cc(c1)C#C
InChI
1S/C10H10O2/c1-4-8-5-9(11-2)7-10(6-8)12-3/h1,5-7H,2-3H3
Clé InChI
HUSBBWQIJMRKLI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1