Documents
630241
Sigma-Aldrich
1-Ethynyl-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
97%
About This Item
Formule linéaire :
CH≡CC6H3(CF3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.4230 (lit.)
Point d'ébullition
147-148 °C (lit.)
Densité
1.346 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)C#C
InChI
1S/C10H4F6/c1-2-6-3-7(9(11,12)13)5-8(4-6)10(14,15)16/h1,3-5H
Clé InChI
MAHIBRPXUPUAIF-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
112.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
44.44 °C - closed cup